Läs mer
3-Hydroxyanthranilic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyanthranilic Acid-d3 |
| CAS | 1794970-56-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H3 H4 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Amino-4,5,6-trideuterio-3-hydroxybenzoic acid, 2-Amino-3-hydroxybenzoic-4,5,6-D3 acid, 3-Hydroxyanthranilic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(O)c(N)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-amino-4,5,6-trideuterio-3-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.15 |
| Visa mer |