Läs mer
3-Hydroxyanthranilic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16489306
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489306 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16489306 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW001171
MedChemExpress 3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7NO3
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (326.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC(O)=C1N
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism