Läs mer
3-Hydroxyanthranilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyanthranilic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Formel vikt | 153.0426 |
| Procent renhet | >95% |