Läs mer
3-hydroxiazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17271186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17271186 5 g
17261186 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17271186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 467210050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 45347-82-8 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45347-82-8
Molekylformel C3H7NO
Molekylvikt (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD03695446
InChI-nyckel GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn azetidin-3-ol
LEDER OC1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyazetidine
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 73.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.