Läs mer
3-hydroxyazetidin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11475570
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475570 1 g 1g
15433317 250 mg 250mg
11485570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475570 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25842.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 18621-18-6 | C3H8ClNO | 109,553 g/mol
3-hydroxiazetidinhydroklorid är en byggsten som används i en nyligen genomförd syntes av ett fluorokinolonantibiotikum och en användbar mellanprodukt vid syntes av polypeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Hydroxyazetidine hydrochloride är en byggsten som används
i en nyligen genomförd syntes av ett fluorokinolonantibiotikum och en användbar mellanprodukt i syntesen av polypeptider.
Löslighet Löslig i
vatten, DMSO, metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18621-18-6
Molekylformel C3H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 109.553
MDL-nummer MFCD02683887
InChI-nyckel UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
IUPAC-namn azetidin-3-ol;hydroklorid
LEDER C1C(CN1)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Smältpunkt 85°C to 90°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,DMSO,methanol.
Formel vikt 109.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.