Läs mer
3-Hydroxyazetidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15535086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15535086 1 g 1g
15545086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15535086 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 18621-18-6
Molekylformel C3H7NO·HCl
Molekylvikt (g/mol) 109.56
InChI-nyckel UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
IUPAC-namn azetidin-3-ol;hydrochloride
LEDER C1C(CN1)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Smältpunkt 85.0°C to 90.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 109.56
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.