Läs mer
3-Hydroxybenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11470014
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470014 500 g 500g
11339479 25 g 25g
11460014 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13541.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
3-Hydroxibensaldehyd används som en jonofor, under utvecklingen av en mycket selektiv och känslig PVC-membransensor, som kan användas som en Tb3+ jonselektiv elektrod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Hydroxibensaldehyd används som en jonofor under utvecklingen
av en mycket selektiv och känslig PVC-membransensor, som kan användas som en Tb3+ jonselektiv elektrod.
Löslighet Löslig i DMSO och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-83-4
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00003368
InChI-nyckel IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC-namn 3-hydroxibensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 102°C to 105°C
Kokpunkt 191°C (50 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 507099
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and Methanol
Formel vikt 122.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.