Läs mer
3-Hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H |
| Formel vikt | 122.0368 |