Läs mer
3-Hydroxybensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11349605
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349605 5 g 5g
11339605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19061.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87199-18-6
Molekylformel C6H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 137.93
MDL-nummer MFCD01074603
InChI-nyckel WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
IUPAC-namn (3-hydroxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 208 °C till 21 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3240771
Formel vikt 137.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.