Läs mer
3-Hydroxybenzo[c]phenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxybenzo[c]phenanthrene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-15-9-10-17-14(11-15)8-7-13-6-5-12-3-1-2-4-16(12)18(13)17/h1-11,19H |
| Formel vikt | 244.0888 |