Läs mer
3-Hydroxybenzonitril, 99 %
Produktkod. 11440297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440297 25 g 25g
11430297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21702.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119,123 g/mol
3-Hydroxibensonitril, är en mellanprodukt som kan användas för syntes av nya Serotonin 5-HT1A-receptoragonister med antinociceptiv aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Hydroxybenzonitrile, är en mellanprodukt som kan användas
för syntes av nya Serotonin 5-HT1A-receptoragonister med antinociceptiv aktivitet.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-62-1
Molekylformel C7H5NO
Molekylvikt (g/mol) 119.123
MDL-nummer MFCD00002252
InChI-nyckel SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
PubChem CID 13394
IUPAC-namn 3-hydroxibensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzonitrile
Smältpunkt 78 °C till 81 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 119.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.