Läs mer
3-hydroxibensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428566
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428566 100 g 100g
11408566 5 g 5g
11418566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428566 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15981.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
3-Hydroxibensylalkohol används som en mellanprodukt för att producera andra kemikalier som 3-Oxy-1'-acetoxi-1-metyl-bensol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Hydroxybenzylalkohol används som en mellanprodukt för att producera andra kemikalier som 3
-Oxy-1′ -acetoxi-l-metyl-bensol.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-24-6
Molekylformel C7H8O2
Molekylvikt (g/mol) 124.139
MDL-nummer MFCD00004643
InChI-nyckel OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
IUPAC-namn 3-(hydroximetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzyl alcohol
Smältpunkt 69°C to 72°C
Densitet 1.16
Kokpunkt ∼300°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2041500
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 124.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.