Läs mer
3-hydroxibensylhydrazin-dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10687392 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687392 1 g Glasflaska 1g
10378360 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687392 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229030010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81012-99-9
Molekylformel C7H12Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 211.09
MDL-nummer MFCD00044695
InChI-nyckel ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinylmethyl phenol dihydrochloride, alpha-hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine 2hcl, 3-hydrazinomethyl phenol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine hydrochloride, m-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl-phenol dihydrochloride, phenol, 3-hydrazinomethyl-, dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl phenol, chloride, chloride
PubChem CID 2724402
IUPAC-namn 3-(hydrazinylmetyl)fenol;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NNCC1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 138 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2NHNH2·2HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Adhering Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.