Läs mer
3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 39562-58-8 |
| Molekylformel | C6H14O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Aldol Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(CC(C)O)OC |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethoxybutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vikt | 134.0943 |