Läs mer
3-Hydroxybutyranilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxybutyranilide |
| CAS | 1954-91-2 |
| Molekylformel | C10 H13 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Phenyl-3-hydroxybutanamide, 3-Hydroxy-N-phenylbutanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,12H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| LEDER | CC(O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-N-phenylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.216 |
| Formel vikt | 179.095 |