Läs mer
3-Hydroxysmörsyra, 95 %
Produktkod. 10192530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192530 5 g Glasflaska 5g
10245110 10 g Glasflaska 10g
10239743 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10192530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121050050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1003.74 SEK
    900.65 SEK / 5g
    Save 103.09 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-85-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00004546
InChI-nyckel WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC-namn 3-hydroxibutansyra
LEDER CC(CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybutyric acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1260g/mL, 1.126
Kokpunkt 118,0 °C till 120,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt 112 °C
Analysprocentintervall 95&percent;
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CO2H
Brytningsindex 1,4420 till 1,4440
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Merck Index 15, 4855
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >10% i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter
Formel vikt 104.11
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Hydroxybutyric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.