Läs mer
3-Hydroxybutyric acid, 97%
Produktkod. 15403937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403937 25 g 25g
15493927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30426.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
3-hydroxismörsyra används i enantioselektiv syntes av D-(-)-3-hydroxismörsyra av escherichia coli. Den bildar filmer av slumpmässig sampolymer med (R)-3-hydroxipentansyra, (R)-3-hydroxihexansyra, 4-hydroxismörsyra, 6-hydroxihexansyra och (S,S)-laktid genom den smältkristalliserade metoden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-hydroxismörsyra används i enantioselektiv syntes av D-(-)-3-hydroxismörsyra av escherichia coli. Den bildar filmer av slumpmässig sampolymer med (R)-3-hydroxipentansyra, (R)-3-hydroxihexansyra, 4-hydroxismörsyra, 6-hydroxihexansyra och (S,S)-laktid genom den smältkristalliserade metoden.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-85-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.105
MDL-nummer MFCD00004546
InChI-nyckel WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC-namn 3-hydroxibutansyra
LEDER CC(CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybutyric acid
Smältpunkt 36°C to 39°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol and ether.
Formel vikt 104.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.