Läs mer
3-Hydroxybutyric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16495576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16495576 100 mg
1 options
Produktkod. 16495576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113378
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress 3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybutyric acid
Fysisk form Solid
CAS 300-85-6
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H8O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym β-Hydroxybutyric acid
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (2401.54 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 100 mg/mL (960.61 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH)
LEDER CC(O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.1
Procent renhet 98.0%