Läs mer
3-Hydroxysmörsyra, tekniker.
Produktkod. 11359528
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359528 5 g 5g
11369528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043354.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104,105 g/mol
Industriellt används 3-hydroxibutansyra för tillverkning av biologiskt nedbrytbar plast. Det fungerar också som lösningsmedel i organoleptika, kosmetika. Det används också i enantioselektiv syntes av D-(-)-3-hydroxismörsyra av Escherichia coli.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-85-6
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.105
MDL-nummer MFCD00004546
InChI-nyckel WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC-namn 3-hydroxibutansyra
LEDER CC(CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybutyric acid
Färg Färglös
Densitet 1.13 g/mL
Kokpunkt 130°C (12 mmHg)
Flampunkt >112°C (234°F)
Brytningsindex 1.4445
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Löslighetsinformation Soluble in water, alcohol, ether
Formel vikt 104.1
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.