Läs mer
(±)-3-hydroxysmörsyra (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30407953
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30407953 1 g
1 options
Product Code. 30407953 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH3242601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 300-85-6
Molekylformel C4 H8 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-, Butyric acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxybutyric acid, (±)-β-Hydroxybutyric acid, 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric acid, DL-β-Hydroxybutyric acid, NSC 3806, β-Hydroxy-n-butyric acid, β-Hydroxybutanoic acid, β-Hydroxybutyric acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CC(O)CC(=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0473