Läs mer
3-Hydroxycarbofuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310343
Change view
Kvantitet:
10 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310343 10 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30310343 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGH09010099AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbofuran-3-hydroxy
CAS 16655-82-6
Analyt- eller komponentnamn Carbofuran-3-hydroxy
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H15 N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Hydroxycarbofuran
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
LEDER CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
IUPAC-namn (3-hydroxy-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 237.25
Kvantitet 10 x 1 ml
Formel vikt 237.1001 g/mol