Läs mer
3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| CAS | 606488-94-2 |
| Molekylformel | C7 H12 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC1CCCC(C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.168 |
| Formel vikt | 144.079 |