Läs mer
3-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 14292-26-3 |
| Molekylformel | C10H20O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.26 |