Läs mer
3-Hydroxydodecanedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxydodecanedioic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O5/c13-10(9-12(16)17)7-5-3-1-2-4-6-8-11(14)15/h10,13H,1-9H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vikt | 246.1467 |
| Procent renhet | >95% |