Läs mer
3-Hydroxydodecanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16427477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16427477 5 mg
1 options
Produktkod. 16427477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113107
MedChemExpress 3-Hydroxydodecanoic acid is a medium-chain fatty acid associated with fatty acid metabolic disorders.
3-Hydroxydodecanoic acid is a medium-chain fatty acid associated with fatty acid metabolic disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxydodecanoic acid
Fysisk form Solid
CAS 1883-13-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H24O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (462.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 216.32
Formel vikt 216.32
Procent renhet 98.0%