Läs mer
3-hydroxydodekansyra metylester, TRC
Produktkod. 30402875
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402875 1 g
30390393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9396001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72864-23-4
Molekylformel C13 H26 O3
Molekylvikt (g/mol) 230.34
Synonym (±)-Methyl 3-Hydroxydodecanoate, Methyl 3-Hydroxydodecanoate, Methyl β-Hydroxydodecanoate
IUPAC-namn Metyl 3-hydroxydodekanoat
LEDER CCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxydodecanoic Acid Methyl Ester
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H26O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3
Formel vikt 230.1882