Läs mer
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate), Mikromol™
Beskrivning
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estradiol 17-Benzoate |
| CAS | 983-30-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Estradiol 17-Benzoate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C25 H28 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. D (EP), Estradiol 17-Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Visa mer |