Läs mer
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate), Mikromol™
Beskrivning
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| CAS | 18069-79-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22H30O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate, Estradiol Valerate Imp. F (EP), Estradiol Butyrate, Estradiol Valerate Impurity F |
| LEDER | CCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.47 |
| Kvantitet | 100 mg |