Läs mer
3-hydroxyflavon, 98+%
Produktkod. 11449266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449266 5 g 5g
11439266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18110.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 577-85-5 | C15H10O3 | 238,24 g/mol
3-Hydroxyflavon är en reaktant involverad i studier av fotokemiskt inducerad dioxygenas-typ CO-frisättningsreaktivitet; fasöverföringsskydd och avskyddande av hydroxikromoner; och O-metylering med di-Me-karbonat. Som en reaktant är den involverad i syntesen av biologiskt aktiva molekyler inklusive 2-klorpyridinderivat för studier av antitumörmedel och telomerasinhibitorer; dihydrochromenopyraziner och kromokinoxaliner. Det är också involverat i studier av dess elektrokemiska egenskaper med hjälp av voltammetriska metoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Hydroxyflavone är en reaktant involverad i studier av fotokemiskt inducerad dioxygenas-typ CO-frisättningsreaktivitet; fasöverföringsskydd och avskyddande av hydroxikromoner; och O-metylering med di-Me-karbonat. Som en reaktant är den involverad i syntesen av biologiskt aktiva molekyler inklusive 2-klorpyridinderivat för studier av antitumörmedel och telomerasinhibitorer; dihydrochromenopyraziner och kromokinoxaliner. Det är också involverat i studier av dess elektrokemiska egenskaper med hjälp av voltammetriska metoder.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i N,N-DMF och etanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-85-5
Molekylformel C15H10O3
Molekylvikt (g/mol) 238.24
MDL-nummer MFCD00006832
InChI-nyckel HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyflavone, flavonol, 3-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, flavon-3-ol, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-phenyl, flavone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-2-phenylchromone, unii-ztg9lss5qh, flavone,3-hydroxy, 3-hf
PubChem CID 11349
ChEBI CHEBI:5078
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-fenylkromen-4-on
LEDER OC1=C(OC2=CC=CC=C2C1=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyflavone
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 15789
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i N,N-DMF och etanol.
Formel vikt 238.25
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.