missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Hydroxyfluoranthene-d9, CDN

Produktkod. 30323680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.025 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323680 0.025 g
30313738 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323680 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND82270.025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyfluoranthene-D9
CAS 2733214-80-5
Molekylformel C16 D9 H O
Kvantitet 0.025 g
Synonym 3-Fluoranthenol-d9, 3-Hydroxyfluoranthene-D9, 3-Hydroxyfluoranthene-1,2,4,5,6,7,8,9,10-d9
InChI formel InChI=1 S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(O)c([2 H])c([2 H])c2c34
IUPAC-namn 1,2,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriofluoranthen-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 227.3055
Formel vikt 227.1297 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.