Läs mer
3-Hydroxyglutaric Acid Dimethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyglutaric Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 7250-55-7 |
| Molekylformel | C7H12O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-hydroxyglutarate, NSC 30047 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h5,8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CC(O)CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl 3-hydroxypentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0685 |