Läs mer
3-Hydroxyglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyglutaric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate |
| Formel vikt | 148.0372 |
| Procent renhet | >95% |