Läs mer
3-Hydroxyhexadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3-Hydroxyhexadecanoate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 286.2508 |