Läs mer
3-Hydroxyhexadecanoylcarnitine Inner Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxypalmitoyl L-Carnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H45NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(25)17-23(28)29-21(18-22(26)27)19-24(2,3)4/h20-21,25H,5-19H2,1-4H3/t20?,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 415.3298 |
| Procent renhet | >95% |