Läs mer
3-hydroxyhexansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 10191-24-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 H12 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxyhexansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.158 |
| Visa mer |