Läs mer
3-hydroxyhexansyra, TRC
Produktkod. 30400194
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30400194 250 mg
1 options
Produktkod. 30400194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH825320250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 250 mg
Synonym (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
LEDER CCCC(O)CC(=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 132.158
Formel vikt 132.0786