Läs mer
3-Hydroxyhippuric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16401037
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16401037 50 mg
1 options
Produktkod. 16401037 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyhippuric acid
CAS 1637-75-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H9NO4
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (426.96 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(C1=CC=CC(O)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 195.17
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid