Läs mer
3-Hydroxyisobutyric acid, MedChemExpress
Beskrivning
3-Hydroxyisobutyric acid is an important interorgan metabolite, an intermediate in the pathways of l-valine and thymine and a good gluconeogenic substrate.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyisobutyric acid |
| Fysisk form | Viscous Liquid |
| CAS | 2068-83-9 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (1200.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C(C)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Visa mer |