Läs mer
3-Hydroxyisoquinolin, 99 %
Produktkod. 11308736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308736 1 g 1g
11318736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19428.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145,161 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7651-81-2
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.161
MDL-nummer MFCD00075524
InChI-nyckel GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
PubChem CID 2736554
IUPAC-namn 2H-isokinolin-3-on
LEDER C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyisoquinoline
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 113230
Formel vikt 145.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.