Läs mer
3-Hydroxyisothiazole-5-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 62020-63-7 |
| Molekylformel | C4 H4 N2 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2S/c5-4(8)2-1-3(7)6-9-2/h1H,(H2,5,8)(H,6,7) |
| LEDER | NC(=O)C1=CC(=O)NS1 |
| IUPAC-namn | 3-oxo-1,2-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vikt | 143.9993 |