Läs mer
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16471199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16471199 1 g
1 options
Produktkod. 16471199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113409
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxyisovaleric acid
Fysisk form Liquid
CAS 625-08-1
Färg Colorless
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10O3
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)(O)CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Formel vikt 118.13
Procent renhet 97.0%