Läs mer
3-Hydroxykynurenine-O-Beta-glucoside (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxykynurenine-O-beta-glucoside |
| CAS | 23224-46-6 |
| Molekylformel | C16 H22 N2 O9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Hydroxykynurenine-O-B-Glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O9/c17-7(15(24)25)4-8(20)6-2-1-3-9(11(6)18)26-16-14(23)13(22)12(21)10(5-19)27-16/h1-3,7,10,12-14,16,19,21-23H,4-5,17-18H2,(H,24,25)/t7-,10+,12+,13-,14+,16+/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CC(=O)c1cccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c1N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-[2-amino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.35 |
| Formel vikt | 386.1325 |