Läs mer
3-Hydroxymandelic Acid, MedChemExpress
Produktkod. 16449376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449376 100 mg
1 options
Produktkod. 16449376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015326
MedChemExpress 3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxymandelic Acid
CAS 17119-15-2
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 100 mg
LEDER O=C(O)C(O)C1=CC=CC(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism