Läs mer
3-Hydroxymandelonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Hydroxymandelonitrile |
| CAS | 53313-95-4 |
| Molekylformel | C8 H7 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H |
| LEDER | OC(C#N)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Formel vikt | 149.0477 |