Läs mer
3-(Hydroxymethyl)-1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Hydroxymethyl)-1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 172.1338 |