Läs mer
3-hydroxymetyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetrametylpyrrolin), TRC
Produktkod. 30408229
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408229 10 mg
30403413 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30408229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94826010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55738-75-5
Molekylformel C9 H16 N O2
Molekylvikt (g/mol) 170.23
Synonym 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
IUPAC-namn (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrol-3-yl)metanol
LEDER CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Formel vikt 170.1181