Läs mer
3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol |
| CAS | 60463-12-9 |
| Molekylformel | C7H7NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2 |
| LEDER | OCc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-(hydroxymethyl)-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vikt | 169.0375 |