Läs mer
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11338196
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11338196
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15193.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 87199-15-3 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87199-15-3
Molekylformel C7H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 151.96
MDL-nummer MFCD01317846
InChI-nyckel HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, 3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 3-boronobenzyl alcohol, 3-hydroxymethylphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl phenylboronicacid, 3-hydroxymethyl phenyl boranediol, 3-boronophenyl methanol
PubChem CID 2734662
IUPAC-namn [3-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
LEDER OCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 93°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8832019
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 151.96
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt