missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(hydroximetyl)bensenboronsyra pinakolester, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15438007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15438007 1 g 1g
15448007 5 g 5g
15449175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15438007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51126.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 443776-76-9 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 443776-76-9
Molekylformel C13H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 234.102
MDL-nummer MFCD09266196
InChI-nyckel ZEWWJJQAFTXUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, benzenemethanol, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb056, 3-hydroxymethyl benzenboronic acid pinacol ester, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 44118236
IUPAC-namn [3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CO

Specifications

Kemiskt namn eller material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 234.1

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.