missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(hydroximetyl)bensenboronsyra pinakolester, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15449175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449175 25 g 25g
15438007 1 g 1g
15448007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15449175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51126.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 443776-76-9 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 443776-76-9
Molekylformel C13H19BO3
Molekylvikt (g/mol) 234.102
MDL-nummer MFCD09266196
InChI-nyckel ZEWWJJQAFTXUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, benzenemethanol, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb056, 3-hydroxymethyl benzenboronic acid pinacol ester, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 44118236
IUPAC-namn [3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanol
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 25 g
Formel vikt 234.1

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.